Learn More
2-butyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424914 100 g 100g
11404914 5 g 5g
11414914 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424914 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13823.22
CAS: 503-17-3 | C4H6 | 54.092 g/mol
2-Butyne is used to synthesize alkylated hydroquinones in the total synthesis of Vitamin E. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2Le butyne est utilisé pour synthétiser les hydroquinones alkylées dans la synthèse totale de la vitamine E. Il est également utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Évitez les températures extrêmes et la lumière directe du soleil. Sensibilité à la chaleur Évitez tout contact avec les matières oxydantes. Incompatible avec les halogènes. Solvants chlorés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 503-17-3
Formule moléculaire C4H6
Poids moléculaire (g/mol) 54.092
Numéro MDL MFCD00009275
Clé InChI XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butyne, dimethylacetylene, crotonylene, unii-lke6d3018e, ch3cequivcch3, 1,2-dimethylvinylene, 1-methyl-1-propynyl, 2-butyn, acmc-209kl9
CID PubChem 10419
Nom IUPAC but-2-yne
SMILES CC#CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butyne
Point de fusion -32°C
Densité 0.69
Point d’ébullition 24°C to 27°C
Point d’éclair −49°C (−56°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.392
Quantité 100 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1361340
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 54.09
Pourcentage de pureté 98%