Learn More
2-Butynol-d2, TRC
Code produit 30339151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339151 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30339151 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB750092250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butynol-d2
CAS 1035094-05-3
Formule moléculaire C4H4D2O
Quantité 250 mg
Synonyme 2-Butynyl Alcohol-d2, 2-Butyl-1-ol-d2, 1-Hydroxybut-2-yne-d2, NSC 222371-d2
Formule InChI InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3/i4D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C#CC
Nom IUPAC 1,1-dideutérobut-2-yn-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 72.1
Poids de la formule 72.0544