Learn More
2-C-Méthyl-D-ribono-1,4-lactone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-C-Methyl-D-ribonic-1,4-lactone |
| CAS | 492-30-8 |
| Formule moléculaire | C6 H10 O5 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | D-Ribonic acid, 2-C-methyl-, γ-lactone, Ribonic acid, 2-C-methyl-, γ-lactone, D- (7CI,8CI), 2-C-Methyl-D-ribo-pentonic acid γ-lactone, 2-C-Methyl-D-ribono-1,4-lactone, NSC 19768, NSC 62382, α-D-Glucosaccharinic acid γ-lactone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O5/c1-6(10)4(8)3(2-7)11-5(6)9/h3-4,7-8,10H,2H2,1H3/t3-,4-,6-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]1(O)[C@H](O)[C@@H](CO)OC1=O |
| Nom IUPAC | (3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)-3-méthyloxolan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.14 |
| Poids de la formule | 162.0528 |