Learn More
Acide 2-carbamoylbenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439397 250 mg 250mg
15429397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52642.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 380430-54-6 | C7H8BNO3 | 164.955 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 380430-54-6
Formule moléculaire C7H8BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 164.955
Numéro MDL MFCD02179454
Clé InChI LBWJTKOVBMVJJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminocarbonylphenylboronic acid, 2-carbamoylphenyl boronic acid, 2-carbamoylbenzeneboronic acid, 2-aminocarbonyl benzeneboronic acid, 2-boronobenzamide, boronic acid, 2-aminocarbonyl phenyl, 2-aminocarbonylphenyl boronic acid, 2-aminocarbonyl phenylboronic acid, boronic acid,b-2-aminocarbonyl phenyl, pubchem1766
CID PubChem 2737809
Nom IUPAC Acide (2-carbamoylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC=CC=C1C(=O)N)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Point de fusion 226°C to 230°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 164.96
Pourcentage de pureté 96%