Learn More
Chlorure de 2-carbométhoxy-3-thiophénesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10122814 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10122814 1 g Flacon en verre 1g
10376584 5 g Flacon en verre 5g
10726115 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10122814 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398610010
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 59337-92-7
Formule moléculaire C6H5ClO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 240.67
Numéro MDL MFCD00068160
Clé InChI PJVJBDAUWILEOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-chlorosulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, methylchlorosulfonylthiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorosulfonyl-2-thiophene carboxylic acid methyl ester, methyl-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulfonyl chloride, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulphonyl chloride
CID PubChem 2736733
Nom IUPAC 3-chlorosulfonylthiophène-2-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62.0°C to 66.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 240.69
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO– À des fins de recherche uniquement