Learn More
2-Carboxybenzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11423514
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11423514 250 g 250g
11413514 50 g 50g
11403514 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11423514 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11201.30
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 119-67-5 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
2-Carboxybenzaldehyde is a carboxylated derivative of benzaldehyde which is readily converted to 2-hydroxymethyl benzoic acid by CBA dehydrogenase. 2-Carboxybenzaldehyde is a metabolite of ampicillin phthalidyl ester. It has been used to synthesize a series of N-substituted isoindolinones by reductive C-N coupling and intramolecular amidation with amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-carboxybenzaldéhyde est un dérivé carboxylique du benzaldéhyde qui est facilement transformé en acide 2-hydroxyméthylbenzoïque par la CBA déshydrogénase. Le 2-carboxybenzaldéhyde est un métabolite de l’ester phtalidylique de l’ampicilline. Il a été utilisé pour synthétiser une série d’isoindolinones N-substituées par couplage C-N réductif et par amidation intramoléculaire avec des amines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Incompatible avec des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-67-5
Formule moléculaire C8H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 150.133
Numéro MDL MFCD00003336
Clé InChI DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-carboxybenzaldehyde, phthalaldehydic acid, o-formylbenzoic acid, benzoic acid, 2-formyl, o-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, formyl, benzaldehyde-2-carboxylic acid, formylbenzoic acid, carboxybenzaldehyde, pubchem7365
CID PubChem 8406
ChEBI CHEBI:17605
Nom IUPAC Acide2-formylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(=O)O
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Carboxybenzaldehyde
Point de fusion 97°C to 101°C
Densité 1.404
Point d’éclair 198°C (388°F)
Quantité 250 g
Beilstein 742381
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.