Learn More
2-Carboxybenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Carboxybenzaldehyde |
| Quantité | 500 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6O3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11) |
| Poids de la formule | 150.0317 |