Learn More
Acide 2-carboxybenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342977 250 mg 250mg
11322977 1 g 1g
11332977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11342977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16301.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 149105-19-1 | C7H7BO4 | 165.939 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149105-19-1
Formule moléculaire C7H7BO4
Poids moléculaire (g/mol) 165.939
Numéro MDL MFCD01318118
Clé InChI KWNPRVWFJOSGMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-carboxyphenylboronic acid, 2-dihydroxyboranyl benzoic acid, 2-carboxybenzeneboronic acid, 2-dihydroxyboronyl benzoic acid, 2-dihydroxyboryl benzoic acid, carboxyphenylboronic acid, benzoic acid, 2-borono, o-carboxyphenylboronic acid, 2-carboxyphenylboronicacid, borobenzoesaure
CID PubChem 2733985
Nom IUPAC acide2-boronobenzoïque
SMILES B(C1=CC=CC=C1C(=O)O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Carboxybenzeneboronic acid
Point de fusion ∼220°C
Quantité 250 mg
Beilstein 2835407
Poids de la formule 165.94
Pourcentage de pureté 95%