Learn More
Acide 2-carboxycinnamique, principalement trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11321287 25 g 25g
11311287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11321287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01467.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 612-40-8 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-40-8
Formule moléculaire C10H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00004380
Clé InChI SCWPNMHQRGNQHH-AATRIKPKSA-N
Synonyme 2-carboxycinnamic acid, 2-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-2-carboxyethenyl benzoic acid, e-2-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-e-3-hydroxy-3-oxoprop-1-enyl benzoic acid, 2-1e-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-e-2-carboxyethenyl benzoic acid, 2-1e-2-carboxyeth-1-en-1-yl benzoic acid, 2-e-2-carboxyvinyl benzoicacid, 2-carboxy cinnamic acid
CID PubChem 904938
Nom IUPAC Acide 2-[(E)-2-carboxyéthényl]benzoïque
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Carboxycinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 195°C to 205°C
Quantité 25 g
Beilstein 1870294
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 97%