Learn More
2-carboxyméthylthio-4-méthylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11306956 25 g 25g
11396946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11306956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06671.14
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 46118-95-0 | Molecular Formula: C7H8N2O2S | Molecular Weight: 184.213 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 46118-95-0
Formule moléculaire C7H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 184.213
Numéro MDL MFCD00023244
Clé InChI CGMJQRAIQBSTCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-carboxymethylthio-4-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidin-2-yl sulfanyl acetic acid, 4-methylpyrimidin-2-yl thio acetic acid, 2-4-methylpyrimidin-2-yl thio acetic acid, 2-carboxymethylmercapto-4-methylpyrimidine, 2-4-methylpyrimidin-2-yl sulfanyl acetic acid, 2-4-methylpyrimidin-2-ylthio acetic acid, acmc-20aony, 4-methyl-2-pyrimidinyl thio acetic acid
CID PubChem 98782
Nom IUPAC acide 2-(4-méthylpyrimidino-2-yl)sulfanylacétique
SMILES CC1=NC(=NC=C1)SCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Carboxymethylthio-4-methylpyrimidine
Point de fusion 190°C to 193°C
Quantité 25 g
Beilstein 150424
Poids de la formule 184.22
Pourcentage de pureté 98%