Learn More
Acide 2-(carboxyméthylthio)benzoïque, 97 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Carboxymethylthio)benzoic acid |
| Point de fusion | 215°C to 220°C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 212.22 |
| Pourcentage de pureté | 97% |