Learn More
Phosphate de 2-carboxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453087
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15453087 1 g 1g
11447047 5 g 5g
11457047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15453087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14417.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6064-83-1 | C7H7O6P | 218.101 g/mol
2-Carboxyphenyl phosphate is used as a substrate for the estimation of acid phosphatase. It is also used as a analgesic, anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-carboxyphényl phosphate est utilisé comme substrat pour l’estimation de la phosphatase acide. Il est également utilisé comme agent analgésique anti-inflammatoire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6064-83-1
Formule moléculaire C7H7O6P
Poids moléculaire (g/mol) 218.101
Numéro MDL MFCD00042645
Clé InChI FFKUDWZICMJVPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fosfosal, 2-phosphonooxy benzoic acid, disdolen, salicyl phosphate, o-carboxyphenyl phosphate, 2-carboxyphenyl phosphate, 2-phosphonoxybenzoic acid, phosphonoxybenzoic acid, o-phosphonooxy benzoic acid, fosfosal inn
CID PubChem 3418
Nom IUPAC Acide 2-phosphonooxybenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Carboxyphenyl phosphate
Point de fusion 162°C to 166°C
Quantité 1 g
Beilstein 2619142
Merck Index 14,4255
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 218.1
Pourcentage de pureté 98%