Learn More
Testo™ Thermomètre IR à 2 canaux
Description
Thermomètre IR pocket -30 à +300°C
• Visée laser en 1 point
• Affichage rétro-éclairé. Fonction mini/maxi et hold
• Thermomètre IR pocket
• Inclus avec étui et capot de protection et dragonne avec étui de protection, capot de protection, dragonne et protocoled'étalonnage
• Visée laser en 1 point
• Affichage rétro-éclairé. Fonction mini/maxi et hold
• Thermomètre IR pocket
• Inclus avec étui et capot de protection et dragonne avec étui de protection, capot de protection, dragonne et protocoled'étalonnage
Spécification
Spécification
| Comprend | Visée laser, thermomètre d’air NTC intégré, bouchon de protection, piles et certificat d’étalonnage |
| Plage de températures (métrique) | NTC : entre -10°C et +50°C, IR : entre -30°C et +300°C |
| Précision | CTN : ±0,5°C, IR : ±2,0°C (-30 à +100°C), ±2 % de la valeur de mesure restante Plage restante |