Learn More
Éther de difluorométhyle de 2-chloro-1,1,2-trifluoroéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339365 5 g 5g
11349365 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11339365 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16725.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 13838-16-9 | C3H2ClF5O | 184.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13838-16-9
Formule moléculaire C3H2ClF5O
Poids moléculaire (g/mol) 184.49
Numéro MDL MFCD00069095
Clé InChI JPGQOUSTVILISH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme enflurane, methylflurether, efrane, ethrane, 2-chloro-1-difluoromethoxy-1,1,2-trifluoroethane, alyrane, anesthetic 347, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, compound 347, anesthetic compound no. 347
CID PubChem 3226
ChEBI CHEBI:4792
Nom IUPAC 2-chloro-1-(difluoromethoxy)-1,1,2-trifluoroethane
SMILES FC(F)OC(F)(F)C(F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Densité 1.517
Point d’ébullition 56°C to 57°C
Point d’éclair None
Formule linéaire CHF2OCF2CHClF
Indice de réfraction 1.303
Quantité 5 g
Beilstein 1737129
Merck Index 14,3581
Poids de la formule 184.49
Pourcentage de pureté 97%