Learn More
2-chloro-1-[1-(4-chlorophényl)-2,5-diméthyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10492623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10492623 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10492623 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07026DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloro-1-[1-(4-chlorophenyl)-2, 5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 571159-05-2
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C14H13Cl2NO
Numéro MDL MFCD03986069
Quantité 1 g
Synonyme 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone,2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethan-1-one
Clé InChI OYEPFHWXRWTABW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C(=O)CCl)=C(C)N1C1=CC=C(Cl)C=C1
Nom IUPAC 2-chloro-1-[1-(4-chlorophényl)-2,5-diméthylpyrrol-3-yl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 282.16
CID PubChem 2060458
Poids de la formule 282.17
Pourcentage de pureté 97%