Learn More
2-chloro-1-[1-(4-fluorophényl)-2,5-diméthyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10788253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10788253 1 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10788253 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07028DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloro-1-[1-(4-fluorophenyl)-2, 5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 304685-89-0
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C14H13ClFNO
Numéro MDL MFCD01910944
Quantité 1 g
Synonyme 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2-chloro-1-1-4-fluoro-phenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethan-1-one, acmc-209hg5, ethanone,2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl
Clé InChI QNHMSVXIWDSTEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(N1C2=CC=C(C=C2)F)C)C(=O)CCl
Nom IUPAC 2-chloro-1-[1-(4-fluorophényl)-2,5-diméthylpyrrol-3-yl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 265.712
CID PubChem 1537098
Poids de la formule 265.71
Pourcentage de pureté 97%