Learn More
2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31005794
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31005794 25 g
30994338 5 g
31001385 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31005794 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1088425g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone
CAS 51336-94-8
Formule moléculaire C8H5ClF2O
Numéro MDL MFCD00013252
Quantité 25 g
SMILES FC1=CC=C(C(CCl)=O)C(F)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 190.57
Pourcentage de pureté 98%