Learn More
2-chloro-1-[2,5-diméthyl-1-(4-méthylphényl)-1H-pyrrol-3-yl]-1-éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10219702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10219702 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10219702 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07025DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1-[2, 5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 300557-74-8
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C15H16ClNO
Numéro MDL MFCD01184046
Quantité 1 g
Synonyme 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-p-tolyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone,2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl, 1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl pyrrol-3-yl-2-chloroethan-1-one, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-p-tolyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone
Clé InChI BAEXXXPZKCRCQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N2C(=CC(=C2C)C(=O)CCl)C
Nom IUPAC 2-chloro-1-[2,5-diméthyl-1-(4-méthylphényl)pyrrol-3-yl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 261.749
CID PubChem 2794753
Poids de la formule 261.75
Pourcentage de pureté 97%