Learn More
2-Chloro-1(2H)-acénaphtylénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-1(2H)-acenaphthylenone |
| CAS | 16269-26-4 |
| Formule moléculaire | C12H7ClO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Chloro-1-acenaphthenone, NSC 128360 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H7ClO/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(11)14/h1-6,11H |
| SMILES | O=C1C2=C3C(C=CC=C3C1Cl)=CC=C2 |
| Nom IUPAC | 2-chloroacénaphthyléne-1(2H)-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.64 |
| Poids de la formule | 202.02 |