Learn More
2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10245531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245531 25 g Flacon en verre 25g
10286011 5 g Flacon en verre 5g
10217353 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10245531 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 332060250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6609-64-9 | C2H4ClO3P | 142.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6609-64-9
Formule moléculaire C2H4ClO3P
Poids moléculaire (g/mol) 142.48
Numéro MDL MFCD00043138
Clé InChI SBMUNILHNJLMBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene chlorophosphate, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide, ethylene glycol chlorophosphate, soqdebhb^bsvusup@, 2-chloro-1,3,2??-dioxaphospholan-2-one, 2-chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, acmc-1b2u0, ethylene cycl-chlorophosphate
CID PubChem 81087
Nom IUPAC 2-chloro-1,3,2$l^{5dioxaphospholane 2-oxyde
SMILES C1COP(=O)(O1)Cl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1, 3, 2-dioxaphospholane-2-oxide
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 11.0°C to 14.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.5500g/mL
Point d’ébullition 98.0°C to 99.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4490 to 1.4540
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.55
Poids de la formule 142.48
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide ou Film
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.