Learn More
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxyde (Grade technique), TRC
Code produit 30367571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367571 1 g -
30357576 10 g -
30362298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30367571 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3657581G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6609-64-9
Formule moléculaire C2H4ClO3P
Poids moléculaire (g/mol) 142.48
Synonyme Ethylene Phosphorochloridate, Phosphorochloridic Acid, Cyclic Ethylene Ester, 2-Chloro-2-oxido-1,3,2-dioxaphospholane, 2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Cyclic Ethylene Phosphorochloridate, Ethylene Chlorophosphate
Nom IUPAC 2-chloro-1,3,2λ^{5}-dioxaphosphospholane 2-oxyde
SMILES ClP1(=O)OCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Poids de la formule 141.9587