Learn More
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide |
| CAS | 6609-64-9 |
| Formule moléculaire | C2H4ClO3P |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Ethylene Phosphorochloridate, Phosphorochloridic Acid, Cyclic Ethylene Ester, 2-Chloro-2-oxido-1,3,2-dioxaphospholane, 2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Cyclic Ethylene Phosphorochloridate, Ethylene Chlorophosphate |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2 |
| SMILES | ClP1(=O)OCCO1 |
| Nom IUPAC | 2-chloro-1,3,2λ ^{5}-dioxaphospholane 2-oxyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.48 |
| Poids de la formule | 141.9587 |