Learn More
2-Chloro-1,3-benzothiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-1,3-benzothiazole |
| CAS | 615-20-3 |
| Formule moléculaire | C7H4ClNS |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Chlorobenzothiazole, 2-Chlorobenzothiazole, 2-Chloro-1,3-benzothiazole, 2-Chlorobenzo[d]thiazole, NSC 8442 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4ClNS/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H |
| SMILES | Clc1nc2ccccc2s1 |
| Nom IUPAC | 2-chloro-1,3-benzothiazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.63 |
| Poids de la formule | 168.9753 |