Learn More
2-chloro-1,3-diméthylimidazolidinium tétrafluoroborate, 96 %, ACROS Organics™
Code produit 11316435 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316435 5 g 5g
11306435 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316435 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 153433-26-2
Formule moléculaire C5H10BClF4N2
Poids moléculaire (g/mol) 220.40
Numéro MDL MFCD09039291
Clé InChI UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme CIB
Nom IUPAC 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58.0°C to 60.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 220.41
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-1,3-Dimethylimidazolidinium Tetrafluoroborate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.