Learn More
Chlorure de 2-Chloro-1,3-diméthylimidazolinium, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11946271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11946271 100 g Flacon en verre 100g
11926271 5 g Flacon en verre 5g
11936271 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11946271 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439521000
 Article restreint
Expédition estimée: 10-05-2027
Ajouter au panier
CAS: 37091-73-9 | C5H10Cl2N2 | 169.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37091-73-9
Formule moléculaire C5H10Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 169.05
Numéro MDL MFCD09039290
Clé InChI AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride, unii-56ka2a1u1d, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, dmc mi, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium chloride, pubchem16443, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-3h-imidazol-1-ium chloride, 1h-imidazolium, 2-chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-, chloride 1:1, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidin-2-ylium chloride
CID PubChem 10176306
Nom IUPAC 2-chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium ; chlorure
SMILES [Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolinium chloride
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112°C to 121°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 31.26 to 39.79% C, 14.58 to 18.56% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Merck Index 15,3434
Poids de la formule 169.05
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.