Learn More
2-Chloro-1,3-diméthylimidazolinium chlorure (90 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium Chloride |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10ClN2.ClH/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;/h3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Poids de la formule | 168.0221 |