Learn More
Tétrafluoroborate de 2-chloro-1,3-diméthylimidazolium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461036 5 g 5g
15451036 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15461036 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54316.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 153433-26-2 | Molecular Formula: C5H10BClF4N2 | Molecular Weight: 220.40 g/mol
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate is a reagent for esterification of C-terminal amino acids to Wang resin without racemization and for coupling α,α-dimethyl amino acids; and for preparation of the benzotriazol-1-yloxy derivative, a new coupling reagent. It is used as a reagent for esterification and peptide coupling of sterically hindered amino acids; preparation of efficient diazo-transfer reagents; oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis; and preparation of catalysts for use in coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chloro-1,3-diméthylimidazolium tétrafluoroborate est un réactif pour l’estérification des acides aminés C-terminaux en résine Wang sans racémisation et pour le couplage α ; α ; -acides aminés diméthyliques et pour la préparation du dérivé benzotriazol-1-yloxy, un nouveau réactif de couplage. Il est utilisé comme réactif pour l’estérification et le couplage peptidique des acides aminés stériquement entravés ; préparation de réactifs de transfert diazo efficaces ; insertion oxydative pour la synthèse du palladium et du catalyseur de nickel ; et préparation de catalyseurs pour une utilisation dans les réactions de couplage.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile (0,1 g/ml).
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153433-26-2
Formule moléculaire C5H10BClF4N2
Poids moléculaire (g/mol) 220.40
Numéro MDL MFCD09039291
Clé InChI UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme CIB
Nom IUPAC 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Point de fusion 175°C to 177°C
Quantité 5 g
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile (0.1g/ml).
Poids de la formule 220.4
Pourcentage de pureté ≥98%