Learn More
2-chloro-1,3-dinitrobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11321637 5 g 5g
11311637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11321637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04593.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 606-21-3 | C6H3ClN2O4 | 202.55 g/mol
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene can be used as intermediates of dyes and pigments. Also used as solvents in HPLC, NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chloro-1,3-dinitrobenzène peut être utilisé comme intermédiaire de colorants et de pigments. Également utilisé comme solvants pour la HPLC et la RMN.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Modérément soluble dans le benzène et l’éther. Pratiquement insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants et les bases fortes. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 606-21-3
Formule moléculaire C6H3ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.55
Numéro MDL MFCD00014689
Clé InChI BPPMIQPXQVIZNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dinitrochlorobenzene, 1-chloro-2,6-dinitrobenzene, benzene, 2-chloro-1,3-dinitro, 2-chloro-1,3-dintrobenzene, 1,3-dinitro-2-chlorobenzene, 2-chloro-1,3-dinitro-benzene, unii-lg72rnd0ab, lg72rnd0ab, 1-chloro-2,3-dinitrobenzene mixture, ambsclk-136
CID PubChem 11814
Nom IUPAC 2-chloro-1,3-dinitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1,3-dinitrobenzene
Point de fusion 83°C to 88°C
Densité 1.687
Point d’ébullition 315°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3441
Beilstein 522187
Merck Index 14,2137
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Moderately soluble in benzene,ether. Practically insoluble in water.
Poids de la formule 202.55
Pourcentage de pureté ≥98%