Learn More
Acide 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10172784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10172784 1 g 1g
10526055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10172784 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62901DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 101012-12-8
Formule moléculaire C4H2ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 163.575
Clé InChI HNJOKQPEJIWTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorothiazole-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro, acmc-1brcy, 2-chlorothiazol-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-carboxy-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid,2-chloro, 2-chloro-thiazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 1481389
Nom IUPAC acide 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES C1=C(SC(=N1)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.58
Pourcentage de pureté 97%