Learn More
Acide 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylique, TRC
Code produit 30359288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30359288 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4114655G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid
CAS 101012-12-8
Formule moléculaire C4 H2 Cl N O2 S
Quantité 5 g
Synonyme 2-Chloro-5-thiazolecarboxylic Acid, 2-Chlorothiazole-5-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C4H2ClNO2S/c5-4-6-1-2(9-4)3(7)8/h1H,(H,7,8)
SMILES OC(=O)c1cnc(Cl)s1
Nom IUPAC Acide 2-chlorothiazole-5-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 163.582
Poids de la formule 162.9495