Learn More
Acide 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 101012-12-8 |
| Formule moléculaire | C4 H2 Cl N O2 S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Chloro-5-thiazolecarboxylic Acid, 2-Chlorothiazole-5-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H2ClNO2S/c5-4-6-1-2(9-4)3(7)8/h1H,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)c1cnc(Cl)s1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-chlorothiazole-5-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.582 |
| Poids de la formule | 162.9495 |