Learn More
2-chloro-1,3-thiazole, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10215794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
1 GR
10 GR
250 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10215794 250 mg 250 MG
10777293 1 g 1 GR
10739205 10 g 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10215794 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07794CB
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 3034-52-4
Formule moléculaire C3H2ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 119.566
Numéro MDL MFCD00210701
Clé InChI KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
CID PubChem 76429
ChEBI CHEBI:39187
Nom IUPAC 2-chloro-1,3-thiazole
SMILES C1=CSC(=N1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1, 3-thiazole
% min. CAS 97.0
Densité 1.3780g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 119.57
Pourcentage de pureté 97%