Learn More
2-Chloro-1-(4-chlorophényl)éthanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone |
| CAS | 937-20-2 |
| Formule moléculaire | C8H6OCl2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-chloro-1-(4-chlorophényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.03 |
| Poids de la formule | 187.9796 |