Learn More
2-Chloro-1,4-diméthoxybenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene |
| Densité | 1.21 |
| Quantité | 250 g |
| Indice de réfraction | 1.547 |
| Point d’ébullition | 231°C to 234°C |
| Poids de la formule | 172.61 |
| Pourcentage de pureté | 99% |