Learn More
2-Chloro-1,4-naphtoquinone, TRC
Code produit 30353303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30353303 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30353303 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC373650500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1,4-naphthoquinone
CAS 1010-60-2
Formule moléculaire C10 H5 Cl O2
Quantité 500 mg
Synonyme 1,4-Naphthalenedione, 2-chloro-, 1,4-Naphthoquinone, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,4-naphthalenedione, 2-Chloro-1,4-naphthoquinone, 2-Chloronaphthoquinone, NSC 400597, 2-Chloronaphthalene-1,4-dione
Formule InChI InChI=1S/C10H5ClO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H
SMILES ClC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
Nom IUPAC 2-chloronaphthalène-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 192.6
Poids de la formule 191.9978