Learn More
2-Chloro-1,5-hexadiène (> 90%), TRC
Code produit 30364038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364038 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364038 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36401025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1,5-hexadiene
CAS 101933-88-4
Formule moléculaire C6H9Cl
Quantité 25 mg
Synonyme 2-Chlorohexa-1,5-Diene
Formule InChI InChI=1S/C6H9Cl/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1-2,4-5H2
SMILES ClC(CCC=C)=C
Nom IUPAC 2-chloro-1,5-héxidine (ACI)
Poids moléculaire (g/mol) 116.59
Poids de la formule 116.04