Learn More
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11433257
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
500 g
Conditionnement:
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433257 25 g 25g
11369499 50 g 50g
11443257 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16183.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 350-30-1
Formule moléculaire C6H3ClFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.54
Numéro MDL MFCD00007206
Clé InChI DPHCXXYPSYMICK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-fluoronitrobenzene, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-nitro, 3-chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 4-fluoro-3-chloronitrobenzene, 1-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene, 2-chloro-1-fluoro-4-nitro-benzene, 3-chloro-4-fluoro-nitrobenzene, pubchem8539, acmc-209icj, dsstox_cid_29134
CID PubChem 67688
Nom IUPAC 2-chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Point de fusion 42°C to 45°C
Densité 1.61
Point d’ébullition 227°C to 232°C
Point d’éclair 112°C (233°F)
Odeur Characteristic
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1944997
Poids de la formule 175.55
Pourcentage de pureté 98%