Learn More
2-Chloro-1-méthylbenzimidazole, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430319 5 g 5g
15228838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15430319 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63559.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1849-02-1 | C8H7ClN2 | 166.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1849-02-1
Formule moléculaire C8H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 166.61
Numéro MDL MFCD00769821
Clé InChI UXZYKSFMGDWHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-1-methyl-1h-benzo d imidazole, 2-chloro-1-methyl-1h-benzimidazole, 2-chloro-1-methyl-1h-benzoimidazole, 2-chloro-1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-benzo d imidazol-2-yl chloride, 2-chloro-1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, 1-methyl-2-chlorobenzimidazole, 2-chloro-1-methyl-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-chloro-1-methyl, acmc-209em7
CID PubChem 663080
Nom IUPAC 2-chloro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole
SMILES CN1C(Cl)=NC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1-methylbenzimidazole
Couleur Blanc à jaune
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.61
Forme physique Solide