Learn More
Ester pinacolique d’acide 2-chloro-1-méthylimidazole-5-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15407875 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15407875 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31692.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,23 g/l).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1315281-29-8
Point de fusion 131°C to 135°C
Formule moléculaire C10H16BClN2O2
Numéro MDL MFCD11100959
Quantité 250 mg
Synonyme 2-chloro-1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 2-chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazol-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 2-chloro-1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.23g/L)
Clé InChI MOQXZCYTVMKINQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N2C)Cl
Nom IUPAC 2-chloro-1-méthyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 242.51
CID PubChem 45588157
Poids de la formule 242.52
Pourcentage de pureté 95%