Learn More
2-chloro-1-méthylimidazole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438357 250 mg 250mg
15428357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51867.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 253453-91-7 | C4H5ClN2 | 116.55 g/mol
2-Chloro-1-methylimidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-chloro-1-méthylimidazole est utilisé dans les produits pharmaceutiques, les candidats médicaments, les ligands pour les catalyseurs de métaux de transition et d’autres matériaux fonctionnels moléculaires.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 253453-91-7
Formule moléculaire C4H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 116.55
Numéro MDL MFCD02179531
Clé InChI VSCQFRRKWFQPOA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2773332
Nom IUPAC 2-chloro-1-methyl-1H-imidazole
SMILES CN1C=CN=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1-methylimidazole
Point de fusion -10°C
Quantité 250 mg
Synonyme 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro-1-methyl, pubchem7596, acmc-209gjb, 1-methyl-2-chloro-1h-imidazole, 2-chloro-n-methylimidazole, 1h-imidazole,2-chloro-1-methyl, 2-chloro-1n-methyl-imidazole, 2-chloro-1h-imidazole, n-me, 2-chloro-1h-imidazole, n-methyl
Poids de la formule 116.55
Pourcentage de pureté ≥97%