Learn More
iodure de 2-chloro-1-méthylpyridinium, 97%
Code produit 10605832 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10605832 100 g Flacon en verre 100g
10129981 5 g Flacon en verre 5g
10782611 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10605832 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 189261000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 14338-32-0 | C6H7ClIN | 255,48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14338-32-0
Formule moléculaire C6H7ClIN
Poids moléculaire (g/mol) 255.48
Numéro MDL MFCD00011984
Clé InChI ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1l
CID PubChem 167069
Nom IUPAC 2-chloro-1-méthylpyridine-1-ium ; iodure
SMILES [I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 195°C to 200°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to 104% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Fieser 08,95; 12,116
Merck Index 15, 6387
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 255.49
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement