Learn More
Iodure de 2-chloro-1-méthylpyridinium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485193 25 g -
11495193 100 g 100g
11405203 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485193 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12820.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14338-32-0 | C6H7ClIN | 255.48 g/mol
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide is a reagent in a wide variety of dehydrative coupling reactions. It is also used to form carboxylate esters from acids and alcohols, carboxamides from acids and amines, lactones from -hydroxy acids and carbodiimides from N,N-disubstituted thioureas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de 2-chloro-1-méthylpyridinium est un réactif dans une grande variété de réactions de couplage déshydratant. Il est également utilisé pour former des esters carboxylates à partir d’acides et d’alcools, de carboxamides à partir d’acides et d’amines, de lactones à partir d’acides -hydroxy et de carbodiimides à partir de thiourées N,N-disubstituées.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (50 mg/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à 4°C. Stocker dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14338-32-0
Formule moléculaire C6H7ClIN
Poids moléculaire (g/mol) 255.48
Numéro MDL MFCD00011984
Clé InChI ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1l
CID PubChem 167069
Nom IUPAC 2-chloro-1-méthylpyridine-1-ium ; iodure
SMILES [I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3572320
Sensibilité Light and moisture sensitive
Merck Index 14,6301
Informations sur la solubilité Soluble in Methanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Poids de la formule 255.49
Pourcentage de pureté 97%