Learn More
2-chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498776 5 g 5g
15488776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64221.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 654-55-7 | C8H2ClF6NO2 | 293.549 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 654-55-7
Formule moléculaire C8H2ClF6NO2
Poids moléculaire (g/mol) 293.549
Numéro MDL MFCD04972677
Clé InChI OCRFDZOBCZLPRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloronitrobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloro-nitrobenzene, 2-chloro-3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, 2-chloro-3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, pubchem16471, 2,4-bis-trifluoromethyl-6-nitrochlorobenzene, 2-chloro-3,5-bis-trifluoromethyl-nitrobenzene, 3,5-bis-trifluoromethyl-2-chloro-nitrobenzene, 2-chloro-1-nitro-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
CID PubChem 10803688
Nom IUPAC 2-chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluorométhyle)benzène
SMILES C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)Cl)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Quantité 5 g
Beilstein 2888862
Poids de la formule 293.55
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide