Learn More
2-Chloro-10,11-dihydro-11-oxo-dibenzo[b,f][1,4]oxazepine, TRC
Code produit 30133026
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133026 1 g 1g
30010218 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133026 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3652901G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3158-91-6
Formule moléculaire C13 H8 Cl N O2
Poids moléculaire (g/mol) 245.66
Synonyme 2-Chlorodibenzo[b,f]-[1,4]-oxazepin-11-one, Dibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one, 2-chloro-, 2-Chlorodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one
Nom IUPAC 8-chloro-5H-benzo[b][1,4]benzoxazepin-6-one
SMILES Clc1ccc2Oc3ccccc3NC(=O)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-10,11-dihydro-11-oxo-dibenzo[b,f][1,4]oxazepine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H8ClNO2/c14-8-5-6-11-9(7-8)13(16)15-10-3-1-2-4-12(10)17-11/h1-7H,(H,15,16)
Poids de la formule 245.0244