Learn More
2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenzo[b,f]-1,4-oxazépine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480337 250 mg 250mg
15460337 1 g 1g
15470337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15480337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64066.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Un inhibiteur d’absorption de la norépinéphrine tricyclique
A tricyclic norepinephrine uptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14028-44-5
Formule moléculaire C17H16ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 313.785
Numéro MDL MFCD00069210
Clé InChI QWGDMFLQWFTERH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amoxapine, asendin, demolox, moxadil, amoxan, amoxapinum, amoxapina, amoxepine, asendis, desmethylloxapin
CID PubChem 2170
ChEBI CHEBI:2675
Nom IUPAC 8-chloro-6-pipérazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazépine
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC3=CC=CC=C3OC4=C2C=C(C=C4)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenzo[b,f]-1,4-oxazepine
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Merck Index 14,576
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,DMSO or chloroform.
Poids de la formule 313.78
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre