Learn More
2-chloro-1H-indole-3-carbaldéhyde, Maybridge
Code produit 10097929
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10097929 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10097929 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00304DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
CAS 5059-30-3
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H6ClNO
Quantité 1 g
Synonyme 2-chloro-indole-3-carbaldehyde, 2-chloroindole-3-carbaldehyde, 2-chloro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloroindole-3-carboxaldehyde, 2-chloro-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloro, chloroindolecarbaldehyde, 2-chloro-3-formylindol, 1h-indole-3-carboxaldehyde,2-chloro
Clé InChI XYSSNBNFOBVMAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C(N2)Cl)C=O
Nom IUPAC 2-chloro-1H-indole-3-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 179.603
CID PubChem 314791
Poids de la formule 179.61
Pourcentage de pureté 95%