Learn More
2-chloro-2,2-difluoroacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393856 5 g 5g
11383856 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16963.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 384-67-8 | C8H5ClF2O | 190.574 g/mol
Reagent is an effective product for the synthesis of difluoromethylated phenols in the presence of mild base and aqueous solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le réactif est un produit efficace pour la synthèse de phénols difluorométhylés en présence d’une base douce et d’un solvant aqueux.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 384-67-8
Formule moléculaire C8H5ClF2O
Poids moléculaire (g/mol) 190.574
Numéro MDL MFCD00042123
Clé InChI MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-2,2-difluoroacetophenone, chlorodifluoroacetophenone, 2,2,2-chlorodifluoroacetophenone, 2-chloro-2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, ethanone, 2-chloro-2,2-difluoro-1-phenyl, zlchem 965, chlorodifluroacetophenone, acmc-1bn70, ksc226m9l, chlorodifluoromethyl phenyl ketone
CID PubChem 238296
Nom IUPAC 2-chloro-2,2-difluoro-1-phényléthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
Densité 1.293
Point d’ébullition 95°C to 97°C (37 mmHg)
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.497
Quantité 5 g
Beilstein 2251448
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 190.58
Pourcentage de pureté 96%