Learn More
2-Chloro-2',4'-difluoroacétophénone, TRC
Code produit 30357348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357348 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357348 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36567025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
CAS 51336-94-8
Formule moléculaire C8 H5 Cl F2 O
Quantité 25 g
Synonyme 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C8H5ClF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
SMILES Fc1ccc(C(=O)CCl)c(F)c1
Nom IUPAC 2-chloro-1-(2,4-difluorophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 190.57
Poids de la formule 189.9997