Learn More
2-chloro-2’-arabino-fluoro-2’-désoxyadénosine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460157 250 mg 250mg
15470157 50 mg 50mg
15450157 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60927.MD
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 123318-82-1 | Molecular Formula: C10H12ClN5O3 | Molecular Weight: 285.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Un anti-métabolite nucléosidique purine
  • Toxique pour les lymphocytes et les monocytes non-clivants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123318-82-1
Formule moléculaire C10H12ClN5O3
Poids moléculaire (g/mol) 285.69
Numéro MDL MFCD00871077
Clé InChI ADXUXRNLBYKGOA-GPGUAWMRNA-N
Synonyme clofarabine, clolar, evoltra, clofarex, cafda, clofarabina, clofarabinum, clofarabine usan, cl-f-ara-a, c1-f-ara-a
CID PubChem 119182
ChEBI CHEBI:681569
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-chloropurine-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-ol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3Cl)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-2'-arabino-fluoro-2'-deoxyadenosine
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,2372
Poids de la formule 303.68
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre