Learn More
Ester éthylique d’acide 2-chloro-2-éthoxyacétique, 90 %, le reste étant principalement du diéthoxyacétate d’éthyle, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester |
| % min. CAS | 88.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Marron-orange à incolore |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 88% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C2H5O(Cl)CHC(O)OC2H5 |
| Indice de réfraction | 1.4307 |
| Quantité | 50 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester, remainder mainly ethyl diethoxyacetate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.